Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat E, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran
206.52 CHF - 1081.42 CHF
Spezifikation
CAS 64-17-5, 111-42-2, 67-56-1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15664360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Hydranal
34726-500ML
500 ml
206.52 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15674360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Fluka
34726-6X500ML
6 x 500 ml
1081.42 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
  • Anwenderfreundlich
  • Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
  • Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
  • Breites Produktsortiment
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
Spezifikation
64-17-5, 111-42-2, 67-56-1
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat E, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™