Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat E, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran
Marke: Honeywell-Fluka 34726-6X500ML
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
- Anwenderfreundlich
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
- Breites Produktsortiment
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat E | |
0.980 g/cm3 | |
6 x 500 ml | |
<70.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000% | |
67 °C | |
UN1993 | |
Karl Fischer |
Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration (auf Ethanolbasis), für Zellen mit und ohne Membran | |
12 °C | |
≥50.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000% | |
111-42-2, 67-56-1, 101023-55-6, 7446-09-5, 68007-08-9 | |
Glasflasche | |
Ethylalkohol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1