Learn More
HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™
Titriermittel für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei)
264.96 CHF - 1383.86 CHF
Spezifikation
Flammpunkt 99°C
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Composite 5
Farbe Braun
CAS 111-90-0
pH 4.5 to 5.5 (at 20°C)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16841910
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34805-1L-OM
1 L
264.96 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16895211
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34805-6X1L-OM
6 x 1 L
1383.86 CHF
6 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbesserte Komposition
  • Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-Monoethylether (DEGEE).
  • Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
  • Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
  • Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
  • 3 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
99°C
Braun
4.5 to 5.5 (at 20°C)
Metrohm OMNIS Smart Reagenz
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Volumetrische Einkomponenten-KF-Titration
HYDRANAL™ - Composite 5
111-90-0
194°C (at 1.013 hPa)
Flüssig
Completely Miscible in Water
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperatur
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy