Learn More
HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™
Titriermittel für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei)
Marke: Honeywell Fluka 34805-6X1L-OM
1314.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24351" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Verbesserte Komposition
- Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-Monoethylether (DEGEE).
- Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- 3 Jahre haltbar
Spezifikation
HYDRANAL™ - Composite 5 | |
1.17 g/cm3 (at 25°C) | |
6 x 1 L | |
4.5 to 5.5 (at 20°C) | |
Metrohm OMNIS Smart Reagenz | |
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol | |
Volumetrische Einkomponenten-KF-Titration |
Braun | |
99°C | |
111-90-0 | |
194°C (at 1.013 hPa) | |
Flüssig | |
Completely Miscible in Water |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy