Learn More
HYDRANAL™-Puffersäure, Puffersubstanz für KF-Titration, Honeywell Fluka™
Flüssiges Puffermedium für die Karl-Fischer-Titration in sauren Proben (auf Basis von Imidazol).
Marke: Honeywell-Hydranal 34804-500ML
104.56 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Puffersäure | |
500 ml | |
≥50.00, ≥5.00, ≥30.00 | |
65 °C (1.013 hPa). Die physischen Daten sind die der Hauptkomponente. | |
Flüssig | |
UN3286 |
11 °C (51.8 °F) | |
67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5 | |
<70.00, <10.00, <50.00 | |
Mehrfach beschichtete Flasche | |
Hilfsmittel für die KF-Titration |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %