Learn More
HYDRANAL™ Puffer für Säuren, Flüssigpuffermedium für Karl Fischer-Titration in sauren Proben (auf Basis von Imidazol), Fluka, Honeywell
Artikelnummer. 15694430
Click to view available options
Menge:
6 x 500 mL
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dichte 0.960 g/cm3 (20°C)
Flammpunkt 11°C
Menge 6 x 500 mL
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1
CAS Min. % ≥5.00, ≥30.00, ≥50.00
CAS Max. % <10.00, <50.00, <70.00
Siedepunkt 65°C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
Verpackung Mehrfach beschichtete Flasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel O2S
InChI-Schlüssel RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S=O
IUPAC-Name (Oxo-per-sulfanyliden)Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
Güte KF-Titration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, imidazole,sulphur dioxide