Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
17.00 CHF - 125.39 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Medium 199 mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-Glutamin |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10238103
|
Cytiva
SH30253.01 |
500 mL |
24.45 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10116473
|
Cytiva
SH30253.FS |
6 x 500 mL |
125.39 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10336952
|
Cytiva
SH30253.02 |
1000 mL | |||||||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Medium 199 mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate