Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30253.01
23.23 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Medium 199 mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert | |
500 mL |