Learn More
Cytiva HyClone™ Medium 199
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30253.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10336952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Medium 199 mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
1000 mL