Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ McCoy's 5A-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
10.30 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Preis Menge & Verfügbarkeit  
10106323
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30200.FS
6 x 500 mL Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Phenol Red
137.00 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11511861
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30200.02
1000 mL Glutamin, Natriumhydrogencarbonat Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11501861
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30200.01
500 mL Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Phenol Red
24.65 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10358633
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30270.01
500 mL Glutamin, Natriumhydrogencarbonat Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Steril gefiltert
ISO 9001:2000
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien