Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ McCoy's 5A-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30200.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11511861
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
McCoy's 5A mit L-Glutamin und Phenolrot
McCoy's 5A Medium mit L-Glutamin, Natriumbicarbonat
0,1 μm steril gefiltert
1000 mL
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat