Learn More
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's-Medium, das nach ISO 9001:2000 -zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
32.55 CHF - 165.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10386852
|
Cytiva
SH30228.02 |
Mit L-Glutamin, mit HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol | 1.000 ml |
51.90 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10186223
|
Cytiva
SH30228.FS |
Mit L-Glutamin, mit HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol | 6 x 500 mL |
165.60 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10275212
|
Cytiva
SH30259.01 |
Ohne L-Glutamin | 500 mL |
38.55 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10143012
|
Cytiva
SH30228.01 |
Mit L-Glutamin, mit HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol | 500 mL |
32.55 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10444102
|
Cytiva
SH30259.02 |
Ohne L-Glutamin | 1000 mL |
51.70 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate