Learn More
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's-Medium, das nach ISO 9001:2000 -zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Marke: Cytiva SH30228.FS
113.67 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Mit L-Glutamin, mit HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol | |
Modifiziertes IMDM-Medium mit L-Glutamin, HEPES | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Alpha-Thioglycerol |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, HEPES | |
6 x 500 mL |