Learn More
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's-Medium, das nach ISO 9001:2000 -zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Marke: Cytiva SH30259.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Ohne L-Glutamin | |
IMDM mit HEPES, ohne L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
HEPES | |
1000 mL |