Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS). Enthält zusätzlich Eisen, um die Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anzuheben.
18.00 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Verarbeitung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verarbeitung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16201092
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.03IR25-40
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 mL
96.20 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12349812
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.03IR
Gamma Irradiated 500 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16221092
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.04IR25-40
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 1000 mL
166.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10761454
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.02
Ohne 100 mL
18.00 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16231092
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.04IR30-45
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen 1000 mL
166.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12319812
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.02HI
Hitzeinaktiviert 100 mL
36.80 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15715533
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.04HI
Hitzeinaktiviert 1000 mL
166.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11551831
Unterlagen ansehen
Cytiva
Ohne 500 ml
78.20 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12339812
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.03HI
Hitzeinaktiviert 500 ml
100.05 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12839447
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.04IR
Gammabestrahlt 1000 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10339953
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30072.04
Ohne 1.000 ml
140.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HyClone Eisen-ergänztes Kälberserum aus den USA wird durch Venenpunktion nicht gesäugter Kälber gewonnen, die einen außergewöhnlich hohen Transferrinspiegel besitzen. Dieses Serum wird sorgfältig mit Eisen ergänzt, um den Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Level anzuheben. Nach der Supplementierung enthält das Serum drei- bis viermal so viel Eisen und Transferrin wie fötales Kälberserum (FBS) oder Pferdeserum.
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft