Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS). Enthält zusätzlich Eisen, um die Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Ebenen anzuheben.
Marke:  Cytiva SH30072.04
102.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339953
  • 140.00 CHF / 1000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
HyClone Eisen-ergänztes Kälberserum aus den USA wird durch Venenpunktion nicht gesäugter Kälber gewonnen, die einen außergewöhnlich hohen Transferrinspiegel besitzen. Dieses Serum wird sorgfältig mit Eisen ergänzt, um den Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Level anzuheben. Nach der Supplementierung enthält das Serum drei- bis viermal so viel Eisen und Transferrin wie fötales Kälberserum (FBS) oder Pferdeserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
1.000 ml
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Rinderserum von Kälbern
Steril
Ohne