Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Entwickelt für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten, ergänzen sie das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen HyClone™ FetalClone™ II-Serum, einer Alternative für fötales Kälberserum (FBS), das im Vergleich zu Basisformulierungen zusätzliche Wachstumsfaktoren und -ergänzungen enthält.
Marke: Cytiva SH30066.03
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Natrium, TEBK / TIBC, Kalium, GOT, Serum, Glukose, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Vereinigte Staaten | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |