Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Entwickelt für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten, ergänzen sie das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen HyClone™ FetalClone™ II-Serum, einer Alternative für fötales Kälberserum (FBS), das im Vergleich zu Basisformulierungen zusätzliche Wachstumsfaktoren und -ergänzungen enthält.
89.20 CHF - 380.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Produkttyp | FBS-Ersatzserum |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10041492
|
Cytiva
SH30066.02 |
100 ml |
89.20 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10326762
|
Cytiva
SH30066.03 |
500 ml |
380.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
FBS-Ersatzserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |