Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, Pulver
19.00 CHF - 60.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Ohne Additive | Kein Calcium, Kein Magnesium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11511801
|
Cytiva
SH30013.02 |
2 x 5 L |
23.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10021342
|
Cytiva
SH30013.03 |
10 L |
19.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10708334
|
Cytiva
SH30013.04 |
50 L |
60.65 CHF
50 Liter |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pufferkultur mit HyClone™ phosphatgepufferte Saline (PBS) von Dulbecco, Pulver.
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Pulver | |
Kein Calcium, Kein Magnesium |
2 °C bis 8 °C | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate