Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, Pulver
Brand:  Cytiva SH30013.02
22.60 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11511801
  • 23.80 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Pufferkultur mit HyClone™ phosphatgepufferte Saline (PBS) von Dulbecco, Pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Pulver
Kein Calcium, Kein Magnesium
2 °C bis 8 °C
Unsteril
2 x 5 L
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers