Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, Pulver
Marke: Cytiva SH30013.03
15.51 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pufferkultur mit HyClone™ phosphatgepufferte Saline (PBS) von Dulbecco, Pulver.
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Pulver | |
Kein Calcium, Kein Magnesium |
2 °C bis 8 °C | |
Unsteril | |
10 L |