Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Medien in Pulverform
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit hohem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM/HIGH-Medium, pulverförmig, wird nach ISO9001 -Verfahren hergestellt.
47.55 CHF - 49.10 CHF
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Produkttyp | DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat |
Sterilization Method | Unsteril |
Mit Additiven | Glutamin, Glukose |
Ohne Additive | Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11501781
|
Cytiva
SH30003.03 |
10 L |
49.10 CHF
10 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11998065
|
Cytiva
SH30003.02 |
2 x 5 L |
47.55 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Medienformulierungen in praktischer Verpackung
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
Pulver | |
Unsteril | |
Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat | |
Glutamin, Glukose | |
cGMP und ISO 9001:2000 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Medien in Pulverform