Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Medien in Pulverform
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit hohem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM/HIGH-Medium, pulverförmig, wird nach ISO9001 -Verfahren hergestellt.
Marke: Cytiva SH30003.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Medienformulierungen in praktischer Verpackung
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
Pulver | |
Unsteril | |
Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
cGMP und ISO 9001:2000 |
DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat | |
Glutamin, Glukose | |
10 L | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Medien in Pulverform > Menge: 1 x 10 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur