Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Enthält hochwertiges Kälberserum mit Eisenzusatz und wachstumsfördernden Faktoren
27.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Menge Verarbeitung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verarbeitung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11556541
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.04IR
1000 mL Gammabestrahlt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10287963
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.02
100 ml Ohne
27.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10136253
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.03
500 ml Ohne
116.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10176363
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.04
1.000 ml Ohne
221.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12389842
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.03HI
500 ml Hitzeinaktiviert
132.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16231102
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.03IR25-40
500 mL Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
137.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16241102
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.04IR25-40
1000 mL Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
247.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16251102
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.04IR30-45
1000 mL Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
247.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12369842
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30087.03IR
100 mL Gammabestrahlt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Alter zum Zeitpunkt der Erfassung: In der Regel16 - 22 Wochen
  • Eisen - ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Steril
Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)