Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Enthält hochwertiges Kälberserum mit Eisenzusatz und wachstumsfördernden Faktoren
Marke: Cytiva SH30087.04IR25-40
219.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alter zum Zeitpunkt der Erfassung: In der Regel16 - 22 Wochen
- Eisen - ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
1000 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Eisen und Komponenten natürlichen Ursprungs | |
Steril | |
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen | |
Nein |