Learn More
Cytiva HyClone™ Alpha Calf Fraction Nährmedienergänzung (Herkunft USA)
Fördern des Wachstums mit dieser kostengünstigen Medienergänzung, die für die Antikörperproduktion in Hybridom-Zellkulturen entwickelt wurde.
Marke: Cytiva SH30212.03
Beschreibung
HyClone Alpha Calf Fraction ist eine kostengünstige Medienergänzung, die Wachstum und Antikörperproduktion in Hybridom-Zellkulturen fördert. Hergestellt aus unserem Kälberserum mit einem ethanolfreien geschützten Verfahren, um die Immunoglobulin- und Proteinanteile auf ein Niveau zu reduzieren, welches dem von fötalem Kälberserum (FBS) sehr ähnlich ist. Alpha Calf Fraction enthält in der Regel weniger als 200 μg IgG/ml. Alpha Calf Fraction wird mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 m) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
Spezifikation
Gamma-Globulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozent Sättigung, Glukose | |
Ohne Eisen | |
Steril | |
Filtered through three sequential 100 nm (0.1 µm) pore size-rated filters |