Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
79.70 CHF - 305.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
---|---|
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Mit Additiven | Poloxamer 188 |
Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Insulin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17255896
|
Cytiva
SH31025.08 |
1 L |
79.70 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17245896
|
Cytiva
SH31025.01 |
5 L |
305.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
ActiCHO P powdered cell culture medium is chemically defined, containing poloxamer 188, without insulin or L-glutamine.
- Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF). There are no proteins, peptides, or growth factors in ActiCHO P medium.
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, Kein Insulin |
Pulver | |
Poloxamer 188 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media