Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
Marke:  Cytiva SH31025.08
75.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21885" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17255896
  • 79.70 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das pulverförmige ActiCHO P Zellkulturmedium ist chemisch definiert und enthält Poloxamer 188 ohne Insulin oder L-Glutamin.
  • Frei von Hydrolysaten und tierischen Bestandteilen (ADCF). Das ActiCHO P-Medium enthält keine Proteine, Peptide oder Wachstumsfaktoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Unsteril
Kein Glutamin, Kein Insulin
Pulver
Poloxamer 188
1 L