Beschreibung
Primäre normale humane Skelettmyoblasten (HSCM) sind für eine hocheffiziente Differenzierung direkt nach der Beschichtung von kryokonservierten Zellen konzipiert. Jedes Fläschchen enthält Zellen, die in einem Medium mit 10 % DMSO kryokonserviert wurden, und differenzieren sich innerhalb von 48 Stunden nach der Beschichtung. Diese Zellen müssen vor der Differenzierung nicht erweitert werden. Die Zellviabilität beträgt > 70 % nach dem Auftauen mit einem ≥50 % myogenen Index nach 48 Stunden. Zur Verwendung durch Forscher, die die molekularen und biochemischen Grundlagen verschiedener normaler und krankheitsbezogener Prozesse untersuchen. Sie sind kompatibel mit Bacmam-Bereitstellungstechnologien für verschiedene Downstream-Anwendungen. Große Größe enthält 4,5 x 10^6 ≤ N ≤ 7,5 x 10^6 Zellen pro Fläschchen und kleine Größe enthält 1,1 x 10^6 ≤ N ≤ 1,9 x 10^6 Zellen pro Fläschchen.Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human Skeletal Myoblasts (HSkM)