Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
93.50 CHF - 3485.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Q2MKA7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 284654
Name Human R-Spondin 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17889922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-38-100UG
100 μg
712.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801183
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-38-1MG
2 x 500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30088098
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-38-01M
2 x 500 μg
3485.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-38-20UG
20 μg
227.00 CHF
20 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17880303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-38-250UG
250 μg
1218.00 CHF
250 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17890123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
120-38-500UG
500 μg
2095.00 CHF
500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17850573
Unterlagen ansehen
Gibco™
120-38-5UG
5 μg
93.50 CHF
5 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is a member of the R-spondin family and encodes a secreted activator protein with two cystein-rich, furin-like domains and one thrombospondin type 1 domain. In mice, the protein induces the rapid onset of crypt cell proliferation and increases intestinal epithelial healing, providing a protective effect against chemotherapy-induced adverse effects.
Spezifikation
Spezifikation
Q2MKA7
protein with no preservative
Human R-Spondin 1
RUO
RSPO1
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
284654
CHO cells
CRISTIN3; cristin-3; cysteine-rich and single thrombospondin domain-containing protein 3; FLJ40906; hRspo1; mCristin-3; RGD1565558; Roof plate-specific spondin-1; RP11-566C13.1; RSPO; RSPO1; Rspondin; R-spondin; R-spondin 1; R-spondin homolog; R-spondin homolog (Xenopus laevis); R-spondin-1; thrombospondin type 1 domain containing gene Rspondin
Unconjugated
SRGIKGKRQR RISAEGSQAC AKGCELCSEV NGCLKCSPKL FILLERNDIR QVGVCLPSCP PGYFDARNPD MNKCIKCKIE HCEACFSHNF CTKCKEGLYL HKGRCYPACP EGSSAANGTM ECSSPAQCEM SEWSPWGPCS KKQQLCGFRR GSEERTRRVL HAPVGDHAAC SDTKETRRCT VRRVPCPEGQ KRRKGGQGRR ENANRNLARK ESKEAGAGSR RRKGQQQQQQ QGTVGPLTSA GPA
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®