missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit

ELISA

960.00 CHF - 3055.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AI415265; AI747682; Konvertase-Subtilisin; Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9 Präprotein; FH3; HCHOLA3; Hypercholesterinämie; LDLCQ1; Narc1; NARC-1; neuronale Apoptose-regulierte Konvertase 1; Neuronale Apoptose-regulierte Konvertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; Pcsk9; Proprotein-Konvertase 9; Proprotein-Konvertase PC9; Proprotein-Konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; PSEC0052; Subtilisin/Kexin-ähnliche Protease PC9
Assay-Bereich 1,2 bis 300 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,2 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17185159
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH384RBX5
5 x 96 Tests
3055.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17174683
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH384RB
96 Tests
960.00 CHF
96 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.

PCSK9 is a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. The protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt