Learn More
Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH384RBX5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17185159
  • 3140.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
PCSK9 kodiert eine Proprotein-Konvertase, die zur Proteinase K-Unterfamilie der sekretorischen Subtilase-Familie gehört. Dieses Protein wird als lösliches Zymogen synthetisiert, das im endoplasmatischen Retikulum eine autokatalytische intramolekulare Prozessierung durchläuft. Das Protein könnte als Proprotein-Konvertase fungieren. Das Protein spielt eine Rolle bei der Cholesterinhomeostase und könnte an der Differenzierung von kortikalen Neuronen beteiligt sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit > 5 x 96 Tests