Learn More
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-78081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
2 Slides | |
Human | |
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor) > 2 Slides
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur