Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-78064
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
5 Slides | |
Human | |
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal) > 5 Slides
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur