Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Magnetic Luminex™ Performance Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marke: R&D Systems™ LOBM1707
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
1 Kit | |
1401 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Human | |
C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Magnetic Luminex™ Performance Assay > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur