Learn More
Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0108200
31.48 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Der pentagonale Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
- Klasse B, hohe Ausführung
- Konform mit ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
1000 ml | |
±10 ml | |
B | |
66 mm | |
10 ml | |
± 10 ml | |
10 ml | |
Lebensmittel | |
439 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Erhabene, permanente Graduierungen | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
100 °C | |
Zylindrisch | |
Pentagonal | |
Graduierter Messzylinder |