Learn More
Velp Scientifica™ HU 6-Hydrolyseeinheit
BIOPHARMA
Eine praktische, zuverlässige und sichere Hydrolyseeinheit für die Probenvorbereitung vor der Extraktion zur Bestimmung des Gesamtfettgehalts.Kann bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeiten, um die Produktivität zu maximieren.
Marke:  Velp Scientifica™ F30300150
Artikelnummer. 17118924
  • 3005.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Proben werden in Reagenzgläsern in einem Aluminiumheizblock erhitzt, um sie thermisch homogen zu machen
  • Hydrolyse wird in saurer Umgebung (4M Flusssäure) und in einigen Fällen auch in einer basischen Umgebung (20 % w/v Ammoniak) während ∼60 Minuten bei 170 °C durchgeführt
  • Die hydrolysierte Probe wird dann in einem Glastiegel gefiltert und mit warmem deionisiertem Wasser gewaschen, um Spuren von Flusssäure zu beseitigen
  • HU 6 wird mit einer Vakuumpumpe geliefert, die durch die Reduzierung von sauren Dämpfen Sicherheit gewährleistet
  • Der Glastiegel, der die hydrolysierte und gewaschene Probe enthält, wird vor dem Einsetzen in einen Exsikkator im Ofen getrocknet
  • Der Tiegel wird direkt an die Lösungsmittelextraktionseinheit SER 158 und SER 148 übertragen, um möglichen Probenverlust zu vermeiden und die Genauigkeit zu gewährleisten
  • Effektive Filtration und Spülung von 3 oder 6 Proben parallel
  • Ventile ermöglichen die selektive Unterbrechung des Vakuums in jeder Position, wodurch der Filtrationsprozess beschleunigt wird
  • Temperaturbereich:Raumtemperatur bis 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
Erfordert: 3-Positionen-Glasartikel-Kit, SER 148-Tiegelhalter und SER 158-Tiegelhalter
Epoxid-lackierter Edelstahl
CE-Konformitätserklärung
130 mm
14 kg
6 Proben
Glassand (2 kg), Celite 545 (1 kg)
230 mm
420 mm
Name des Produkts
Velp Scientifica™ HU 6-Hydrolyseeinheit > 6 Proben