Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Schnelle Reinigungsreagenz für PCR-Produkte, mit hohem Durchsatz
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen. Ideal geeignet für die Aufreinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten.
614.00 CHF - 24180.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15553687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
785951EA
480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen
614.00 CHF
480 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15563687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
785951PK
5.760 Reaktionen, 12 Streifen × 8 Röhrchen in einem Tablett
6880.00 CHF
5760 Reaktionen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15583687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
785951000RXN
1000
1196.00 CHF
1000 Reaktionen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15503697
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
785954PK
23.040 Reaktionen, 48 Streifen × 8 Röhrchen in einem Tablett
24180.00 CHF
23040 Reaktionen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15513697
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
785955000RXN
5000
5030.00 CHF
5000 Reaktionen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mischung aus Exonuklease I und Shrimp alkalische Phosphatase für die enzymatische Entfernung von überschüssigen Primern und dNTPs nach einer PCR-Reaktion
  • Einzelröhrchen-PCR-Reinigung
  • Verkürztes 14-minütiges Protokoll
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C