Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Schnelle Reinigungsreagenz für PCR-Produkte, mit hohem Durchsatz
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen. Ideal geeignet für die Aufreinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten.
Marke:  Applied Biosystems™ 785954PK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15503697
  • 24670.00 CHF / 23040 Reaktionen
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mischung aus Exonuklease I und Shrimp alkalische Phosphatase für die enzymatische Entfernung von überschüssigen Primern und dNTPs nach einer PCR-Reaktion
  • Einzelröhrchen-PCR-Reinigung
  • Verkürztes 14-minütiges Protokoll
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C
23.040 Reaktionen, 48 Streifen × 8 Röhrchen in einem Tablett