Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Schnelle Reinigungsreagenz für PCR-Produkte, mit hohem Durchsatz
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen. Ideal geeignet für die Aufreinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten.
Marke:  Applied Biosystems™ 785951PK
4586.89 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15563687
  • 6880.00 CHF / 5760 Reaktionen
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
  • Mischung aus Exonuklease I und Shrimp alkalische Phosphatase für die enzymatische Entfernung von überschüssigen Primern und dNTPs nach einer PCR-Reaktion
  • Einzelröhrchen-PCR-Reinigung
  • Verkürztes 14-minütiges Protokoll
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C
5.760 Reaktionen, 12 Streifen × 8 Röhrchen in einem Tablett