Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
740.00 CHF - 920.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16458190
|
SCAT™
307337 |
HPLC-Versorgungs- und Abfallset, V2.0, für alle HPLC-Systeme geeignet |
740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17865704
|
SCAT™
307447 |
810.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
18626478
|
SCAT™
307338 |
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive |
819.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18636478
|
SCAT™
307448 |
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Electrostatic Conductive |
920.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Protects your system from contamination
- Keeps solvent mixtures stable
- High performance materials with excellent chemical resistance
The safety set connects tubing safely and blocks hazardous vapours. Air valves and exhaust filters provide safe pressure equalisation without under- or overpressure in solvent bottles and waste containers
Spezifikation
Jedes HPLC-System |