Learn More
HP Rotaflo™, Ersatzteile für Absperrhahn – Ersatzschlüssel
Ersatzschlüssel für Absperrhahn
Brand:  Quickfit HP6K
 View more versions of this product
Product Code. 12018743
  • 35.45 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Erhältlich mit Bohrungsgrößen von 3 mm und 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ersatzschlüssel
6 mm
HP Rotaflo™ Absperrhahn
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
HP Rotaflo™, Ersatzteile für Absperrhahn – Ersatzschlüssel > Bohrungsgröße: 6 mm