Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
1050.40 CHF - 1355.00 CHF
Spezifikation
Steckertyp | UK-Ausführung, EU-Ausführung |
---|---|
Anzahl Positionen | 1 |
Form | Quadratisch |
Spannung | 230 V |
Typ | Heizplatte |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Größe | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Größe | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17742529
|
Cole-Parmer™
04807-66 |
37,5 x 31 x 10,5 cm | 30 x 30 cm | 50°bis 450 °C | Keramik |
1050.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17752529
|
Cole-Parmer™
04807-70 |
37,5 x 51 x 12,5 cm | 30 x 50 cm | 0°bis 375 °C | Keramik |
1355.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17792529
|
Cole-Parmer™
04807-80 |
37,5 x 31 x 12,5 cm | 30 x 30 cm | 0°bis 300 °C | Aluminiumlegierung |
1310.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17702539
|
Cole-Parmer™
04807-82 |
37,5 x 51 x 13,5 cm | 30 x 50 cm | 0°bis 300 °C | Aluminiumlegierung |
1258.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Accurate digital setting and control of plate temperature
- Flashing light warns when top plate is hot for additional safety
- Push buttons and dial setting for fast temperature changes and simple control
- Microprocessor control allows for accurate plate temperature monitoring
- Housing is shaped for stability deflecting spills away from the user
- 'Hot' warning light will flash whenever plate temperature is above 50°C
- Independent safety circuit protects against overheating and internal electronic components are protected against corrosion
- Accommodates multiple vessels, one large container, or even microscope slides
Spezifikation
UK-Ausführung, EU-Ausführung | |
Quadratisch | |
Heizplatte | |
3 Jahre |
1 | |
230 V | |
CE, UKCA | |
Digital |