Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
Marke: Cole-Parmer™ 04807-80
1031.60 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise digitale Einstellung und Regelung der Temperatur der Platte
- Für noch mehr Sicherheit warnt eine blinkende Anzeige, wenn die Heizplatte heiß ist.
- Einfache Bedienung durch Tasten und Drehknopf für schnelle Änderung der Temperatureinstellung
- Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine genaue Überwachung der Temperatur Platte.
- Dank der besonderen Form des Gehäuses werden verschüttete Flüssigkeiten vom Anwender ferngehalten.
- Sobald die Plattentemperatur über 50 °°C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“.
- Unabhängiger Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung, und interne elektronische Komponenten sind vor Korrosion geschützt.
- Für mehrere Gefäße, einen großen Behälter oder sogar Mikroskopobjektträger
Spezifikation
37,5 x 31 x 12,5 cm | |
CE, UKCA | |
1 | |
Quadratisch | |
3 Jahre | |
30 x 30 cm |
Heizplatte | |
Digital | |
EU-Ausführung, UK-Ausführung | |
230 V | |
Aluminiumlegierung | |
0°bis 300 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate > Digitale Heizplatte, Abmessungen (L x B x H): 37,5 x 31 x 12,5 cm 30 x 30 cm, Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 300 °C; Material Heizplatte Aluminiumlegierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur