Learn More
Stuart™ Heizplattenzubehör
Stuart™ Heizplattenzubehör für die Verwendung mit Heizplatten/Rührern mit einer 6 x 6 Zoll-Oberplatte
255.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizplatten (6 x 6 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15125914
Unterlagen ansehen
Stuart™
04805-98
Heizblockeinsatz 5 mL
401.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15105924
Unterlagen ansehen
Stuart™
04805-75
Heizblockeinsatz 10 ml
336.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15135924
Unterlagen ansehen
Stuart™
04805-85
Heizblockeinsatz 25 mL
870.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15135934
Unterlagen ansehen
Stuart™
04805-72
Heizblock-Klemme Klein
255.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15105914
Unterlagen ansehen
Stuart™
04805-70
Heizblocksockel Klein
356.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Heizblocksystem mit austauschbaren Einsätzen kann mit verschiedenen Stuart Heizplatten und Heizplattenrührern verwendet werden
  • Zum Aufheizen von Rundkolben
  • Es werden kleine und mittelgroße Grundplatten angeboten, die jeweils bis zu drei Blockeinsätze aufnehmen können
  • Eine dritte größere Grundplatte verfügt über hitzebeständige Griffe und kann mit einem einzelnen Blockeinsatz für Kolben bis 500 ml verwendet werden
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständige eloxierte Blockeinsätze bieten eine sichere Methode zur Synthese von einzelnen oder mehreren Reaktionen
  • Zubehör für Heizplatten bietet eine gleich große oder bessere Heizleistung als Silikonöl
  • Der niedrige Well bietet eine hervorragende Temperaturübertragung, ohne die Sicht auf die Reaktion behindern und ohne das Risiko einer Rissbildung der Glaswaren
  • Jede Grundplatte verfügt über ein Loch für eine Temperaturreglersonde
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatten (6 x 6 in.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Heizplattenzubehör