Learn More
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle
Beständig gegen Säuren und Chemikalien. Der Buerkle™ Schlauchabsperrhahn aus HDPE mit beidseitiger Düse hält einem Druck bis zu 0.3 bar stand.
Marke:  Buerkle™ 8614-0009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10178061
  • 12.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Einfache Rückflusstülle mit zweiseitiger Schlauchtülle.
  • Weißes HDPE
  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Druckbeständig bis zu 0.3 bar
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch, Absperrhahn
HDPE
0,3 bar
97 mm
RoHS
Schläuche
2-way
9 mm
Not Autoclavable
12 bis 15 mm
7 mm
50/Skala
HDPE
Naturfarben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle > Für Durchmesser: 12 bis 15mm; Nennbreite: 9 mm, Länge: 97 mm