Learn More
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle
Beständig gegen Säuren und Chemikalien. Der Buerkle™ Schlauchabsperrhahn aus HDPE mit beidseitiger Düse hält einem Druck bis zu 0.3 bar stand.
6.45 CHF - 12.45 CHF
Spezifikation
Typ Schlauch, Absperrhahn
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Druck 0,3 bar
Breite (metrisch) 7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Passt für Schlauch-Innendurchmesser Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Passt für Schlauch-Innendurchmesser Preis Menge & Verfügbarkeit  
10081722
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8614-0007
9 bis 11 mm
6.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10178061
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8614-0009
12 bis 15 mm
12.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfache Rückflusstülle mit zweiseitiger Schlauchtülle.
  • Weißes HDPE
  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Druckbeständig bis zu 0.3 bar
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch, Absperrhahn
Not Autoclavable
7 mm
Hose Tubing
2-way
HDPE
0,3 bar
RoHS
HDPE
White
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle