Learn More
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle
Beständig gegen Säuren und Chemikalien. Der Buerkle™ Schlauchabsperrhahn aus HDPE mit beidseitiger Düse hält einem Druck bis zu 0.3 bar stand.
Marke: Buerkle™ 8614-0007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einfache Rückflusstülle mit zweiseitiger Schlauchtülle.- Weißes HDPE
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Druckbeständig bis zu 0.3 bar
Spezifikation
Schlauch, Absperrhahn | |
HDPE | |
3.35 in. | |
9 bis 11 mm | |
7 mm | |
Hose Tubing | |
2-way |
7 mm | |
Not Autoclavable | |
0,3 bar | |
85 mm | |
RoHS | |
HDPE | |
White |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Schlauchhahn mit beidseitiger Schlauchtülle > Für Durchmesser: 9 bis 11 mm; Nennbreite: 7 mm, Länge: 85 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur