Learn More
Honeywell™ V-Maxx Schutzbrille Artikelnummer.: 11866960
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ V-Maxx Schutzbrille
Artikelnummer. 11866960
Transparentes FogBan-Glas
Click to view available options
Transparentes FogBan-Glas
Artikelnummer. 11866960
Marke: Honeywell Safety Products 1006193
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine sportliche Brille für erhöhte Akzeptanz beim Träger. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx Schutzbrille, passend für eine Vielzahl von Arbeitern und kann über verschreibungspflichtigen Brillen und mit den meisten Atemschutzhalbmasken getragen werden.
  • Schlankes, umschließendes Design für ein klares, 180° weites Sichtfeld
  • Einstellbarer elastischer oder Neopren-Kopfbügel
  • Abziehbare Schutzbrillenfolie für eine längere Lebensdauer der Gläser erhältlich
  • Für die chemische, Bau-, Fertigungs- und Schweißindustrie empfohlen
  • Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikel, Chemikalien sowie biologischen Gefahren und vielem mehr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Transparente Linse
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Automobil- und Zulieferindustrie Baugewerbe Lebensmittelindustrie Industrielle Reinigung Laborwartung
Rahmenfarbe klar
Anzahl pro Packung Je 1
Material Kunststoff
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ V-Maxx Schutzbrille >