Learn More
Sperian™ Honeywell™ Schutzbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
Clear Uncoated Polycarbonate Lens
Description
- Empfohlen für Fertigungs- und Pharmaaufgaben
- Die Gläser sind farblos und beschlagfrei
- Mit 4 indirekten Belüftungsöffnungen und einem weiten Sichtfeld
Specifications
Specifications
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Industrie, Automobil- und Zulieferindustrie, Baugewerbe, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Laborwartung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrielle Automobil- und Zulieferindustrie Baugewerbe Lebensmittelindustrie Industrielle Reinigung Laborwartung |
Rahmenfarbe | klar |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sperian™ Honeywell™ Schutzbrille aus Polycarbonat >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction